Learn More
AGMA Sterile DE 70% Desinfektionsmittelflasche
Artikelnummer. 30066766
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 x 5 l
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30066766 2 x 5 l 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30066766 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 0036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 €
    157.99 € / 2 Stück
    Sparen 21.01 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie Ihre Reinraumumgebung sauber und geschützt mit Sterile DE 70% in WFI Desinfektionssprays und -tüchern.
Die 0,2 μmit m gefiltertem Gammastrahlen behandeltes steriles denaturiertes Ethanol 70% in Wasser der WFI-Qualität ist ein bewährtes Industriestandard-Biozid in Reinräumen der pharmazeutischen Industrie und von Krankenhäusern.
  • Die Wirksamkeit wurde unabhängig bestätigt.
  • WFI-Qualitätswasser – Hochreines Wasser.
  • Ergonomischer Auslöser mit effektivem Rückstellmechanismus.
  • Beutel-in-Flasche-System zur Aufrechterhaltung der Sterilität während der Anwendung.
  • 13-wöchige Praxiserprobung.
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unterstützenden Analysen.
  • Gammabestrahlung zur Sterilisation.
  • Ungeöffnet ist die Ware 2 Jahre haltbar.
  • Doppelt verpackte Sprühflaschen (ausgenommen 31823 und 5568) werden unter Bedingungen der Güteklasse A abgefüllt.
  • Erhältlich als steriles Feuchttuch, 400 ml Aerosol, 500 ml, 1 l und 5 l Flüssigkeitspackung.
  • Ideal für die tägliche Desinfektion verschiedenster Oberflächen, darunter Arbeitsflächen, Instrumente, behandschuhte Hände und übertragene Gegenstände.
Die Trigger-Sprays nutzen die Bag-in-Bottle-Technologie, um die Sterilität während der Anwendung zu gewährleisten, validiert für 13 Wochen. Sie sind doppelt verpackt, um die Produktsterilität während des Transports zu schützen, und alle Verpackungen sind mit Detox-Punkten versehen, um die erfolgreiche Bestrahlung visuell zu bestätigen.
Spezifikation
Produkttyp Vergälltes Ethanol mit WFI
Form Flüssig
Sterilität Steril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material 70 % (v/v) denaturiertes Ethanol in WFI
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume und/oder kontrollierte Umgebungen unterliegen Ihren Strategien zur Kontaminationskontrolle.
Menge 2 x 5 L
Volumen (metrisch) 2 x 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sterile DE 70% in WFI
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.