Learn More
Texwipe™ Sterile Dry Collection and Transport System
Artikelnummer. 17238879 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Spitzenmaterial:
Baumwolle
Polyester
Länge (metrisch) Kopf:
17mm
18,2mm
Breite (metrisch) Kopf:
4,6mm
7mm
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17238879
Marke: Texwipe™ STX705PT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile ready-to-use units for the collection and transport of bacteriological specimens.
Entwickelt, um die Zuverlässigkeit der Probennahme und des Probentransports zum Labor zu gewährleisten.
  • Hergestellt aus 100 % USP-gesponnener Baumwolle oder 100 % USP-gesponnenem Polyester
  • Die Tupfer sind durch einen Klebstoff auf wässriger Basis sicher mit einem flexiblen Polystyrolschaft verbunden
  • 155 mm lange Tupfer ermöglichen den Zugriff auf schwer erreichbare Probenahmestellen
  • Die für medizinische Zwecke geeignete geformte LDPE-Kappe hält den Griff für Sicherheit und Sterilität während der Probenahme
  • Die manipulationssichere Dichtung gewährleistet Sterilität am Anwendungsort
  • 1 mm dickes Polypropylen-Röhrchen in medizinischer Qualität mit nahtlosem, geformtem rundem Boden
  • Die Kappenringe gewährleisten eine dichte Abdichtung und schützen vor Kontamination während des Transports
  • Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
  • Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10 bis 6 Zoll gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137
  • Chargencode und Verfallsdatum sind auf jedem Röhrchen deutlich gekennzeichnet
  • Die jedem Karton beigefügten Zertifikate über Bestrahlung und Konformität bestätigen, dass die Bestrahlungsdosis den Spezifikationen entspricht
Bestellinformation
1 swab/tube; 100 tubes/box; 5 boxes/case
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifikate über Bestrahlung und Konformität
Zur Verwendung mit (Anwendung) Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung, DNA-Probenahme, Oberflächenprobenahme
Grifffarbe Weiß
Produkttyp Reinraumtupfer
Länge (angloamerikanisch) Kopf 0,717 in.
Länge (angloamerikanisch) Griff 5,276 in.
Länge (metrisch) Griff 134mm
Länge (metrisch) Kopf 18,2mm
Breite (angloamerikanisch) Kopf 0,276 in.
Breite (metrisch) Kopf 7mm
Klebstofftyp Klebstoff auf wässriger Basis
Griffmaterial Polystyrol
Spitzenmaterial Baumwolle