Learn More
Texwipe™ Steriles Trockenentnahme- und Transportsystem
Artikelnummer. 17288879 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzenmaterial:
Baumwolle
Polyester
Länge (metrisch) Kopf:
17mm
18,2mm
Breite (metrisch) Kopf:
4,6mm
7mm
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzenmaterial Länge (metrisch) Kopf Breite (metrisch) Kopf Packungsgröße
17288879 Polyester 17mm 4,6mm 500 Stück
17238879 Baumwolle 18,2mm 7mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17288879 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. STX764T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 €
    1158.73 € / 500 Stück
    Sparen 241.27 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile gebrauchsfertige Einheiten für die Entnahme und den Transport bakteriologischer Proben.
Entwickelt, um die Zuverlässigkeit der Probennahme und des Probentransports zum Labor zu gewährleisten.
  • Hergestellt aus 100 % USP-gesponnener Baumwolle oder 100 % USP-gesponnenem Polyester
  • Die Tupfer sind durch einen Klebstoff auf wässriger Basis sicher mit einem flexiblen Polystyrolschaft verbunden
  • 155 mm lange Tupfer ermöglichen den Zugriff auf schwer erreichbare Probenahmestellen
  • Die für medizinische Zwecke geeignete geformte LDPE-Kappe hält den Griff für Sicherheit und Sterilität während der Probenahme
  • Die manipulationssichere Dichtung gewährleistet Sterilität am Anwendungsort
  • 1 mm dickes Polypropylen-Röhrchen in medizinischer Qualität mit nahtlosem, geformtem rundem Boden
  • Die Kappenringe gewährleisten eine dichte Abdichtung und schützen vor Kontamination während des Transports
  • Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
  • Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10 bis 6 Zoll gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137
  • Chargencode und Verfallsdatum sind auf jedem Röhrchen deutlich gekennzeichnet
  • Die jedem Karton beigefügten Zertifikate über Bestrahlung und Konformität bestätigen, dass die Bestrahlungsdosis den Spezifikationen entspricht
Bestellinformation
1 Tupfer/Röhrchen; 100 Röhren/Karton; 5 Schachteln/Karton
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifikate über Bestrahlung und Konformität
Zur Verwendung mit (Anwendung) Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung, DNA-Probenahme, Oberflächenprobenahme
Grifffarbe Weiß
Produkttyp Reinraumabstrich
Länge (angloamerikanisch) Kopf 0,669 in.
Länge (angloamerikanisch) Griff 5,276 in.
Länge (metrisch) Griff 134mm
Länge (metrisch) Kopf 17mm
Breite (angloamerikanisch) Kopf 0,181 in.
Breite (metrisch) Kopf 4,6mm
Klebstofftyp auf wässriger Basis
Griffmaterial Polystyrol
Spitzenmaterial Polyester