Learn More
Heinz Herenz Sterile Trockenabstriche ohne Medium
Artikelnummer. 15506809
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
15506809 Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15506809 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1020002
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trockene Abstupfer ohne Medium, steril mit Plastikstopfen.
Wir bieten ein breites Sortiment an sterilen und nicht-sterilen Abstrichen an:
  • Holz-, PS-, PP-, Aluminium- oder Papierapplikator
  • Jede in unterschiedlicher Länge verfügbar
  • Mit Baumwoll-, Viskose-, Polyester- oder Schaumstoffkopf
  • Durchmesser der Felle: klein, mittel oder groß
  • Dies stellt sicher, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument verfügbar ist.
  • Zum Beispiel werden die mit Baumwollspitzen besetzten Abstupfer von HNO-Spezialisten empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur für den Einzelgebrauch geeignet
  • Nutzung nur durch medizinisches Personal
Spezifikation
Produkttyp Applikator-Abstrich und Tube
Format Tupfer
Medientyp Amies Agar
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Glas mit 7,5 bis 8,5 mm Innendurchmesser
Material Kunststoff