Learn More
Kartell™ Steriles graduiertes konisches Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 16657363
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 mL
Graduierungen:
0,5 mL
2,5 mL
Max. RZB:
6200 RZB
9400 RCF
Verpackungsart:
Einzelpackung
Großpackung
Verpackt auf Tablett
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
750 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Max. RZB Verpackungsart unitSize
16657363 15 ml 0,5 mL 6200 RZB Großpackung 1000 Stück
16667363 15 ml 0,5 mL 6200 RZB Einzelpackung 750 Stück
12553347 50 mL 2,5 mL 9400 RCF Verpackt auf Tablett 500 Stück
16677363 15 ml 0,5 mL 6200 RZB Verpackt auf Tablett 750 Stück
12533347 50 mL 2,5 mL 9400 RCF Großpackung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16657363 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 8400700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen
  • Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
  • Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
  • Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
  • Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
  • Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
  • Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
  • Röhrchen werden durch ionisierende Betastrahlung bestrahlt
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Max. RZB 6200 RZB
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE/IVD
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Farbe Kristallklar
Länge (metrisch) 121 mm
Material Polypropylen
Skala Ja
Enthält Weißer Beschriftungsbereich
Verpackungsart Großpackung
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 15 ml
Graduierungen 0,5 mL
Form Konisch