Spezifikation
| Material | LDPE |
| Tropfen/ml | 30 |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 1 ml |
| Menge | 500/Packung |
| Dispensiervolumen (metrisch) | 33 μl |
| Verpackungsart | 50 Packungen mit je 10 Stück |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Typ | Transferpipette |