Learn More
AGMA Steriles Hochreinheitswasser
Artikelnummer. 30066755
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistole
Menge:
6 × 900 ml
15 x 1 l
Packungsgröße:
15 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp Menge Packungsgröße
30066755 Zerstäuberpistole 6 × 900 ml 6 Stück
30066727 Flasche mit Verschluss 15 x 1 l 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30066755 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 105669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    136.01 € / 6 Stück
    Sparen 14.99 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entfernen Sie Desinfektionsmittelrückstände aus Ihrer Reinraumumgebung mit sterilem Hochreinheitswasser in WFI-Qualität.
AGMA Steriles Hochreines Wasser ist eines der einfachsten Reinraumlösungsmittel für die Oberflächenreinigung und eignet sich hervorragend als Lösungsmittel für ionische Salze und Zucker, die häufig in Präparaten verwendet werden und von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zurückbleiben.
Das WFI-Qualitätswasser ist als Flüssigkeit oder in einer Sprühflasche erhältlich, verfügt über eine vollständige Zertifizierung und ist mit Detox-Punkten versehen, um Ihnen auch bei Gammabestrahlung ein beruhigendes Gefühl zu geben.
Die Flüssigkeit eignet sich ideal zum Wischen oder Dosieren von Tüchern, und die Sprühflasche mit Auslöser wurde entwickelt, um eine übermäßige Belastung der Bediener zu minimieren.
  • Die Sprühflaschen verfügen über eine Bag-in-Bottle-Technologie, die die Sterilität während des Gebrauchs gewährleistet; die Anwendung wurde über 13 Wochen validiert.
  • Hergestellt unter Verwendung von Wasser in WFI-Qualität, das einen niedrigen Endotoxingehalt (weniger als 0,25 EU/ml) und die Eignung für Produktkontaktbereiche garantiert.
  • Doppelt verpackt und chargencodiert.
  • Vollständig nachvollziehbar mit unterstützenden Analysen und Zertifizierungen.
  • Ungeöffnet ist die Haltbarkeit zwei Jahre.
  • Erhältlich in 900-ml-Sprühflaschen, 1000-ml-Flaschen und 5-l-Flaschen.
Spezifikation
Produkttyp Steriles Hochreinheitswasser
Color-coded Nein
Form Flüssigkeitsspray
pH 6 bis 9
Scent Geruchlos
Sterilität Steril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Behältertyp Zerstäuberpistole
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume und/oder kontrollierte Umgebungen unterliegen Ihren Strategien zur Kontaminationskontrolle.
Verpackung Einzeln doppelt verpackt
Menge 6 × 900 ml