Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Sterile Impföse
Artikelnummer. 11989044
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
5,05 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11989044
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Beimpfung mit Impfösen aus Nickel-Chrom-Draht. Prolab Diagnostics™ Sterile Impfösen gehören zu einem breiten Sortiment an Impfwerkzeugen, das neben herkömmlichen kalibrierten Impfösen aus Nickel-Chrom-Draht auch eine Reihe von isolierten Impfösenhaltern umfasst.
  • Akkurat kalibrierte Impfösen aus Nickelchromdraht
  • Standardgauge
  • Lieferbar in Packungen mit 25 Einheiten
Spezifikation
Volumen 10 μl
Diameter (Metric) Inside 5,05 mm
Material Nichrome
Sterilität Steril
Produkttyp Inkubationsschleife
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung im Labor und in der Forschung
Menge 25 Packungen
Kalibriert Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor und in der Forschung