Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Sterile Impföse
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
5,05 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Akkurat kalibrierte Impfösen aus Nickelchromdraht
- Standardgauge
- Lieferbar in Packungen mit 25 Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen | 10 μl |
| Diameter (Metric) Inside | 5,05 mm |
| Material | Nichrome |
| Sterilität | Steril |
| Produkttyp | Inkubationsschleife |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung im Labor und in der Forschung |
| Menge | 25 Packungen |
| Kalibriert | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor und in der Forschung |