Learn More
Technical Service Consultants™ Sterile Impföse
Artikelnummer. 12729875
Click to view available options
Volumen:
5μL
Farbe:
Rot
Menge:
1000 Packungen
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12729875
Marke: Technical Service Consultants™ TS/30G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Verwenden Sie die sterile Inokulationsschleife von Technical Service Consultants™ für allgemeine Zwecke oder Routineproben. Die weiche HI-Polystyrol-Composition verhindert ein Abbrechen des Kopfes und ist somit ideal für den klinischen Einsatz.
  • Nur zur Verwendung im Labor
  • Haltbarkeit: 3 Jahre.
  • Sterilisationsmethode: Gammabestrahlung für SAL von 10 bis 6
  • 4 bis 25°C. An einem trockenen und belüfteten Ort lagern; im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren und somit vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit schützen
Spécification
Einwegprodukt Ja
Volumen 5μL
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Farbe Rot
Produkttyp Inkubationsschleife
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur zur Verwendung im Labor
Menge 1000 Packungen
Verpackungsart Verpackt in Aufreißbeutel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur zur Verwendung im Labor
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis