Learn More
Technical Service Consultants™ Sterile Impföse
Click to view available options
Volumen:
5μL
Farbe:
Rot
Menge:
1000 Packungen
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Nur zur Verwendung im Labor
- Haltbarkeit: 3 Jahre.
- Sterilisationsmethode: Gammabestrahlung für SAL von 10 bis 6
- 4 bis 25°C. An einem trockenen und belüfteten Ort lagern; im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren und somit vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit schützen
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Volumen | 5μL |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Inkubationsschleife |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nur zur Verwendung im Labor |
| Menge | 1000 Packungen |
| Verpackungsart | Verpackt in Aufreißbeutel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nur zur Verwendung im Labor |