Learn More
WLD Tec™ Sterile Impföse
Artikelnummer. 10679462
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10679462
Marke: WLD Tec™ 6.000.373
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Diameter (Metric) Inside 3 mm
Material Edelstahl
Sterilität Steril
Produkttyp Inkubationsschleife
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung im Labor und in der Forschung
Menge 10/Pack
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor und in der Forschung