Learn More
Technical Service Consultants™ Sterile Impföse
Click to view available options
Farbe:
Klar
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Konische Spitze für verbesserte Sicherheit der Wulst
- Sichere Übertragung von Kulturen vom Tiefkühlgerät auf die Kulturplatte
- Dank der Impföse müssen die Beads nicht mehr ausgeglichen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Inkubationsschleife |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nur für allgemeine Laboranwendungen |
| Menge | 1.000/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nur für allgemeine Laboranwendungen |