Learn More
AGMA Sterile IPA 70% Disinfectant Pouch Wipe
Artikelnummer. 30066767
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9,84 x 9,84 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 30066767
Marke: AGMA 31824
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Keep your Cleanroom environment clean and protected with Sterile IPA 70% in WFI disinfectant sprays and wipes.
The 0.2 μm filtered gamma irradiated Sterile Isopropanol 70% in WFI quality water is a proven industry standard biocide within pharmaceutical and hospital cleanrooms.
  • Efficacy independently validated.
  • WFI Quality Water – High Purity Water.
  • Ergonomic trigger with effective return mechanism.
  • Bag in Bottle to maintain sterility in use.
  • 13 week in-use Validation.
  • Fully traceability with supporting analysis.
  • Gamma irradiated for sterility.
  • 2-year unopened shelf life.
  • Double bagged (excluding 31824 and 192701) Trigger Sprays are filled under Grade A conditions
  • Available in sterile wet wipe, 500 mL, 1 L and 5 L fluid format.
  • Perfect for day-to-day disinfection across a range of surfaces including worktops, instruments, gloved hands and transferred items.
The Trigger sprays utilize The Bag-in-bottle technology to ensure in-use sterility, validated for 13 weeks. and are double bagged to safeguard product sterility during transfer and all packaging is Detox-dotted to give visual reassurance of successful irradiation.
Spezifikation
Produkttyp Disinfectant Wipe
Länge (angloamerikanisch) 9.84 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 9.84 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Material Polypropylene
Autoklavierbar Not Autoclavable
Behältertyp Pouch
Einwegprodukt Limited-use
Abmessungen (L x B) 9,84 x 9,84 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Sättigungslösung Isopropanol 70% v/v in WFI
Sterilität Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sterile IPA 70% in WFI
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.