Learn More
AGMA Steriles IPA 70% Desinfektionsspray
Description
Die 0,2 μmit Gammastrahlen gefiltertes steriles Isopropanol 70% in Wasser der WFI-Qualität ist ein bewährtes Industriestandard-Biozid für Reinräume in der pharmazeutischen Industrie und in Krankenhäusern.
- Die Wirksamkeit wurde unabhängig bestätigt.
- WFI-Qualitätswasser – Hochreines Wasser.
- Ergonomischer Auslöser mit effektivem Rückstellmechanismus.
- Beutel-in-Flasche-System zur Aufrechterhaltung der Sterilität während der Anwendung.
- 13-wöchige Praxiserprobung.
- Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unterstützenden Analysen.
- Gammabestrahlung zur Sterilisation.
- Ungeöffnet ist die Ware 2 Jahre haltbar.
- Doppelt verpackte Sprühflaschen (ausgenommen 31824 und 192701) werden unter Bedingungen der Güteklasse A abgefüllt.
- Erhältlich als steriles Feuchttuch sowie in 500-ml-, 1-l- und 5-l-Flüssigkeitspackungen.
- Ideal für die tägliche Desinfektion verschiedenster Oberflächen, darunter Arbeitsflächen, Instrumente, behandschuhte Hände und übertragene Gegenstände.
Die Trigger-Sprays nutzen die Bag-in-Bottle-Technologie, um die Sterilität während der Anwendung zu gewährleisten, validiert für 13 Wochen. Sie sind doppelt verpackt, um die Produktsterilität während des Transports zu schützen, und alle Verpackungen sind mit Detox-Punkten versehen, um die erfolgreiche Bestrahlung visuell zu bestätigen.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Isopropylalkohol |
| Form | Flüssigkeitsspray |
| Sterilität | Steril |
| Aussehen | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Material | Steriles Isopropanol 70 % (v/v) in WFI |
| Behältertyp | Zerstäuberpistole |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Show More |
Safety and Handling
- Sterile IPA 70% in WFI 6
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.