Learn More
Contec™ Steriles IPA
Steril durch Gammabestrahlung mit einem validierten Verfahren bei mindestens 25 kGy. Contec™ Sterile IPA ist eine gefilterte Alkoholmischung mit 0.2 Mikrometer, die in einem Reinraum der Klasse C (ISO-Klasse 7) abgefüllt und verpackt wird.
Marke: Contec™ SBT0570IW
158.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 67-63-0 Netto-Gewicht : 5.00000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Garantierte Endotoxinwerte von <0.25 EU/ml machen es ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen
- GMP, hergestellt unter laminarer Luftströmung der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C; gewährleistet, dass Alkohol, Behälter und Verpackung frei von Kontamination und Partikeln sind
- Zerstäuberpistole und Beutel im Flaschenschutzsystem verhindern, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird
Spezifikation
Steril | |
8/Karton | |
0,5 l |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL