missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Sterile Petri Dish

Artikelnummer. 16697872
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
120 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
320 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
16697872 60 mm 1000 Stück
10051001 120 mm 320 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16697872

Marke: KARTELL 0036800

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Sterile Petri Dish is a disposable planar, clear Petri dish designed for routine laboratory work.

  • Disposable planar, clear Petri dishes in PS.
  • Ventilated and radiation- sterilized.
  • Designed for routine lab work, bacteriological research.
  • CE Marked.
  • With aeration notches on the lid to prevent condensation formation.
  • Beta-ray sterilization
  • Designed for routine lab work, bacteriological research.
  • Gas exchange outside Petri dish is reduced thanks to the absence of notches.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Kariert Ohne Raster
Material Polystyrol
Form Circular
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Petrischale
Wellanzahl 1
Lüftung Triple Vent
Höhe (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.