Learn More
KARTELL Sterile Petri Dish
Artikelnummer. p-200004224
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
120 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
320 Stück
Artikelnummer. 16697872
Marke: KARTELL 0036800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Sterile Petri Dish is a disposable planar, clear Petri dish designed for routine laboratory work.
  • Disposable planar, clear Petri dishes in PS.
  • Ventilated and radiation- sterilized.
  • Designed for routine lab work, bacteriological research.
  • CE Marked.
  • With aeration notches on the lid to prevent condensation formation.
  • Beta-ray sterilization
  • Designed for routine lab work, bacteriological research.
  • Gas exchange outside Petri dish is reduced thanks to the absence of notches.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Kariert Ohne Raster
Material Polystyrol
Form Circular
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Petrischale
Wellanzahl 1
Lüftung Triple Vent
Höhe (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm