Learn More
PROSAT™ Sterile, heißversiegelte Polynit-Wischtücher
Artikelnummer. 16897266 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 16897266
Marke: PROSAT™ PSPS0091SZ
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wischtücher vorgetränkt mit 70 % IPA/30 % DI-Wasser
  • Bei den Wischtüchern aus 100 % Polyesterstrick werden die Kanten lasergeschnitten, um die Fasern zu verkleben.
  • Die sauberen, abriebfesten Kanten ermöglichen die Ausnutzung der gesamten Wischfläche
  • Die chemische Beständigkeit und die außergewöhnlich geringe Belastung durch Partikel und extrahierbare Rückstände machen sie ideal für kritische Reinigungsarbeiten.
  • Gewaschen und verpackt in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4.
  • Vorgetränkt mit 70 Isopropanol in USP-Qualität und 30 deionisiertem Wasser, wodurch der Lösungsmittelverbrauch und die VOC-Emission durch das Sprühen von IPA erheblich reduziert werden.
  • Maximiert die Prozesskontrolle und verbesserte die Konsistenz zwischen den Anwendern.
  • Gammebestrahlt und und gemäß AAMI-Richtlinie validiert auf 10-6 SAL und somit geeignet für die anspruchsvollsten naturwissenschaftlichen Reinräume.
  • Erhältlich in praktischen wiederverschließbaren Beuteln.
  • Durch den wiederverschließbaren Beutel können kleine Wischtuchmengen pro Beutel verpackt werden, wodurch Abfälle reduziert und Tränkvolumen und Reinheit besser kontrolliert werden können.
  • Die heißversiegelten Kanten ermöglichen eine vollständige Ausnutzung der Wischfläche
  • Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarem Beutel verhindert Abfall
  • Durch die Verwendung von vorgetränkten Wischtüchern werden die VOC-Emissionen und der Lösungsmittelverbrauch reduziert
  • Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und Lösungsmittelsättigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Material Polyester-Gestrick (schweres Gewicht)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 140
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kanten Laserschnitt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ablegen oder Aufnehmen von Produkten/Kontaminationskontrolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Biosicherheitskabinen, Laminar-Flow-Hauben, SS-Bänke / Tische
Sättigungslösung 70 % IPA/30 % DI-Wasser
Sterilität Steril