missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Sterile Abstrichröhrchen
Beschreibung
- Strahlensterilisiert
- Material: Polystyrol
- Für hygienische Kontrollen in der Lebensmittelindustrie und für die Probenahme in der Umwelt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abstrichröhrchen |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entnahme und Transport von nicht-humanen bakteriologischen, serologischen und zytologischen Proben |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Menge | 1000/Karton |
| Röhrchengröße | 16 mm |
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?