Learn More
B Braun™ Ecotainer™ Steriles Wasser zum Spülen
Artikelnummer. 15162055
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15162055 1.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15162055 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 0082479E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Injektionswasser. B Braun™ Ecotainer™ steriles Wasser zum Spülen chirurgischer Einschnitte sowie zum Reinigen von Wunden und Verbrennungen.
  • Ergonomisch geformte Flasche
  • Konstanter Fluss mit großem Strom
  • Verschlusskappe im Lieferumfang enthalten
  • Spülwasser ist steril und Endotoxin-frei
  • Nettogewicht: 1,1 kg
  • Bruttogewicht: 1,2 kg
Spezifikation
Produkttyp Steriles Wasser
Volumen (metrisch) 1.000 ml