Learn More
Keystone Cleanroom Products Sterile Zip Lock Bag with Slide Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30503527 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
15 in.
Anzahl pro Packung:
2/Packung
20/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
400 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Anzahl pro Packung unitSize
30503527 12 in. 2/Packung 250 Stück
30503528 12 in. 20/Packung 500 Stück
30503526 15 in. 2/Packung 400 Stück
30503530 15 in. 20/Packung 500 Stück
4 options
Artikelnummer. 30503527
Marke: Keystone Cleanroom Products 0912SZLHHST2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags
  • Pre-sterilized and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags to gain access into the aseptic area without excessive spraying and wiping with sanitisation agents
  • The bags are used for the removal and transport of media plates from the aseptic area to QC laboratories
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Tear and puncture resistant 2.7 mill low density polyethylene
  • Each bag has an integral zip seal with the slide lock closure system
  • Two zip-lock bags are double packaged in Tyvek/film chevron peel pouches and then inside a third, sealed poly bag layer
  • Labelled with lot number, date of manufacture and expiration date
  • Validated sterile to a 10-6 SAL
  • Certificates of conformance and sterility sent with each shipment
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Press Lock
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport EM Media Plates
Material LDPE
Sterilität Sterile
Latexfrei Yes
Anzahl pro Packung 2/Packung
Sterilisationsmethode Gamma
Dicke (angloamerikanisch) 2.7 mil
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.9 cm
Produkttyp Reclosable Zipper Bag