Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers
Artikelnummer. 16806926 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
225 mL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 16806926
Marke: Bel-Art™ F378740450
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The integrated valve of this sterile tool closes as it is pushed against a container bottom securing the sample for withdrawal. Sample can then be poured from the top of the tool into your sample container.
  • Ermöglicht eine effektive Probenahme von Flüssigkeiten und leichten Cremes über den ganzen Querschnitt
  • Erreicht den Boden des Behälters, während die Hand vom Behälter fern gehalten wird
  • Durchmesser ermöglicht die Verwendung durch Trommel-Zapfloch oder andere kleine Öffnungen
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Probeentnehmer aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Produkttyp Liquid Sampler
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2.75 oz.
Kapazität (metrisch) 80 mL
Menge 20/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 2,1 cm
Länge (metrisch) 45 cm