Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
180 mL
225 mL
Packungsgröße:
37 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Gelangt in den Behälter und hält die Hand vom Inhalt fern
- Durchmesser ermöglicht die Verwendung durch Trommel-Zapfloch oder andere kleine Öffnungen
- Farbcodiertes Ende verhindert Handhabungsfehler
- Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität können leicht durch die 3 mm (1⁄8 in.)-Spitzenöffnung eindringen
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Die Pipetten aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) sind einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
- Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Liquid Sampler |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 80 mL |
| Kapazität (metrisch) | 80 mL |
| Menge | 50/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,1 cm |
| Länge (metrisch) | 45 cm |