Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Pulverprobenehmer mit einem Schlitz
Artikelnummer. 16836926
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
62 cm
97 cm
Packungsgröße:
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
16836926 97 cm 20 Stück
16826926 62 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16836926 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F378750970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00 €
    316.72 € / 20 Stück
    Sparen 73.28 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Entnahme einer einzelnen, zielgerichteten 50 ml-Probe aus frei fließenden Pulvern und Granulaten
  • Drehen Sie nach dem Einsetzen die Röhre, um sie zu öffnen, schließen Sie dann den Entnahmeschlitz und nehmen Sie die Röhre heraus, um die Probe zu entnehmen
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Probeentnehmer aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Specifications
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 mL
Menge 20/Packung
Länge (metrisch) 97 cm