Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Teelöffelgroßer Probenlöffel
Artikelnummer. p-7184374 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16682814 3 mL 100 Stück
16692814 10 ml 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 16682814
Marke: Bel-Art™ F369410003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bel-Art™ Sterilware™ teelöffelgroße Probenlöffel ist für die schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten konzipiert. Wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
  • Der lange Griff reicht in Gefäße, Flaschen und andere enge Bereiche
  • Kann auch zum Verteilen kleiner Mengen verwendet werden
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Löffel aus hochschlagfestem Polystyrol (HIPS), die in einzelnen Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt sind
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 3 mL
Produkttyp Spoon
Größe Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.)
Länge (angloamerikanisch) Griff 5 3/8 Zoll
Länge (metrisch) Griff 13,7 cm
Material Schlagfestes Polystyrol