Learn More
Descrizione
- Der aufrechte Griff ermöglicht die Probenahme von oben
- Das gebogene Griffende sorgt für eine sichere Entnahme der Probe
- Passt in 2 in.-Öffnungen wie z. B. ein 45 Gallonen-Fass-Zapfloch
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Schöpflöfel aus weißem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder blauem Polypropylen (PP), einzeln in Polyethylen-Beuteln heißversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
- Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Specifica
Specifica
| Menge | 40/Packung |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Ladle |
| Material | Polypropylene |
| Länge (metrisch) | 26 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?