Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Volumetric Sampling Spoons
Artikelnummer. 16816916 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16816916
Marke: Bel-Art™ F369430001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suitable for use with powders, granules, liquids, gels or suspensions, these sterile spoons allow set volumes to be accurately measured and sampled.
  • Die Nivellierung bis zum oberen Ende der Schüssel ermöglicht präzise Messungen
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Löffel aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Menge 100/Packung
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 1 mL
Produkttyp Spoon
Material HDPE
Länge (metrisch) 16,5 cm