Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13,5-ml-Zentrifugenröhrchen, Röhrchen mit konischem Boden, PS/PE-Basiskappe, AS
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht wattierte Kappe
Wattierte Kappe
Sterilität:
Steril
Anzahl pro Karton:
450
Produkttyp:
Rundbodenröhrchen
Röhrchen mit konischem Boden
Röhrchen mit rundem Boden
Packungsgröße:
450 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin 13,5-ml-Zentrifugenröhrchen werden in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anwendungen angeboten.
- Aus reinem Polystyrol hergestellt
- Empfohlene RZB von 3,200 × g bei entsprechend ausgewogenen Rotoren
- Eingelassene Graduierung bei 5 und 10 ml
- Wattierte oder nicht wattierte Kappe
- Erhältlich mit rundem und konischem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 13,5 mL |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 450 |
| Sterilität | Steril |
| Form | Konisch, rund |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Bodenform | Konisch, rund |
| Verschlusstyp | Nicht wattierte Kappe |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Mehr anzeigen |