Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13,5-ml-Zentrifugenröhrchen, Röhrchen mit konischem Boden, PS/PE-Basiskappe, AS
Artikelnummer. 11399223
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht wattierte Kappe
Wattierte Kappe
Sterilität:
Steril
Anzahl pro Karton:
450
Produkttyp:
Rundbodenröhrchen
Röhrchen mit konischem Boden
Röhrchen mit rundem Boden
Packungsgröße:
450 Stück
Artikelnummer. 11399223
Marke: Thermo Scientific™ 144AS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sterilin 13,5 ml-Zentrifugenröhrchen werden in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anwendungen angeboten.
Thermo Scientific™ Sterilin 13,5-ml-Zentrifugenröhrchen werden in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anwendungen angeboten.
  • Aus reinem Polystyrol hergestellt
  • Empfohlene RZB von 3,200 × g bei entsprechend ausgewogenen Rotoren
  • Eingelassene Graduierung bei 5 und 10 ml
  • Wattierte oder nicht wattierte Kappe
  • Erhältlich mit rundem und konischem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Kapazität (metrisch) 13,5 ml
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 450
Sterilität Steril
Form Konisch, rund
Länge (metrisch) 110 mm
Bodenform Konisch, rund
Verschlusstyp Nicht wattierte Kappe
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Graduierungen 39 ml bis 13,5 ml
Produkttyp Röhrchen mit konischem Boden