Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13,5-ml-Zentrifugenröhrchen, Röhrchen mit konischem Boden, PS/PE-Basiskappe, AS
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin 13,5-ml-Zentrifugenröhrchen werden in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Anwendungen angeboten.
- Aus reinem Polystyrol hergestellt
- Empfohlene RZB von 3.200 × g bei entsprechend ausgewogenen Rotoren
- Permanente Skaleneinteilungsmarkierungen bei 5 und 10 ml
- Wattierte oder nicht wattierte Kappe
- Wird nichtsteril geliefert
- Erhältlich mit rundem und konischem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Rot |
| Kapazität (metrisch) | 13,5 mL |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 450 |
| Sterilität | Steril |
| Form | Konisch, rund |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Bodenform | Konisch, rund |
| Verschlusstyp | Wattierte Kappe |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Mehr anzeigen |