Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavbeutel, beschichteter Drahthalter für 511 Beutel
Click to view available options
Material:
Beschichteter Draht
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bei den Thermo Scientific™ Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
- Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
- Praktische “Tuchspender”-Kartons geben die Beutel einzeln ab
- Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Beschichteter Drahthalter für 509 und 510 Beutel |
| Material | Beschichteter Draht |
| Anzahl pro Karton | 1 |