Learn More
Corning™ PYREX™ Einweg-Kulturröhrchen mit flachem Boden und Schraubverschluss, ohne Deckel
Artikelnummer. 10434733 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17 ml
29.5 ml
Länge (metrisch):
125 mm
145 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Gewindegröße Packungsgröße
10434733 29.5 ml 145 mm 20 mm 18-415 500 Stück
10383613 17 ml 125 mm 16 mm 15-415 1000 Stück
11982348 29.5 ml 145 mm 20 mm 18-415 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10434733 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9944819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00 €
    386.17 € / 500 Stück
    Sparen 27.83 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Corning™ PYREX™ PYREX™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind sowohl für die Gewebekultur als auch f
Die Röhre hat einen flachen Boden und wird ohne Markierungsfeld geliefert. Die Röhrchen sind hergestellt aus Borosilikatglas und ohne Deckel erhältlich.
Für Kappen siehe Kat.-Nr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Schraubgewinde
Kapazität (metrisch) 29.5 ml
Länge (metrisch) 145 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe aus Kunststoffröhrchen empfindlich sind
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Gewindegröße 18-415
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Kulturröhrchen