Learn More
Corning™ PYREX™ Einweg-Kulturröhrchen mit Gewindeende
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002799 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17 ml
29.5 ml
Länge (metrisch):
125 mm
145 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10383613
Marke: Corning™ 9944816
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Corning™ PYREX™ PYREX™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind sowohl für die Gewebekultur als auch für allgemeine bakteriologische Arbeiten konzipiert.
  • Unbehandelt 
  • Mit Gewinde für Schraubverschluss
  • Einweg-Phenolkappen separat erhältlich
  • Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Schraubgewinde
Kapazität (metrisch) 17 ml
Länge (metrisch) 125 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe aus Kunststoffröhrchen empfindlich sind
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Gewindegröße 15-415
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Ohne Kappe
Produkttyp Kulturröhrchen