Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen
Artikelnummer. 11369263
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
16 mm
Auskleidungsmaterial:
Gummi
PTFE
Anzahl pro Karton:
288
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
288 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Auskleidungsmaterial Anzahl pro Karton Packungsgröße
11369263 16 mm Gummi 1000 1000 Stück
10384011 13 mm PTFE 288 288 Stück
10394011 16 mm PTFE 288 288 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369263 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9999915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 €
    379.99 € / 1000 Stück
    Sparen 39.01 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese autoklavierbaren Gewindeverschlusskappen für Glasröhrchen gewährleisten die Sicherheit Ihrer Proben.
Diese autoklavierbaren Gewindeverschlusskappen für Glasröhrchen gewährleisten die Sicherheit Ihrer Proben. Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen sind mit Gummi- oder PTFE-Auskleidung erhältlich.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Phenolverschlusskappen passen auf Gewinderöhrchen 99449 und 99448
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Mit Gummi- oder PTFE-Einlage
Bestellinformationen
  • Nur in Großbritannien erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 16 mm
Auskleidungsmaterial Gummi
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 1000
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasröhrchen