Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin zertifizierte Universalbehälter – frei von RNase, DNase, humaner DNA und Pyrogenen
Descrizione
Dieser durchsichtige, robuste RNase-, DNase-, Human-DNA- und Pyrogen-freie Polypropylen-Behälter wurde unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Laborgerät machen. Mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml und einer praktischen, selbstständigen konischen Basis eignet sich das Gerät ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen, von der Probenhandhabung bis hin zu Zentrifugations-Anwendungen.
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- ½ Quickstart-Kappe drehen für leichtere Handhabung
- Extrem auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 95 kPa-konform bei Umgebungstemperatur
- Erhältlich in einfarbiger oder mit durchsichtiger blauer Graduierung und großem weißen Beschriftungsfeld
- Max. RZB 9,500 x g
- Praktischer, freistehender konischer Sockel
- Chargennummer auf jedem Behälter zur Rückverfolgbarkeit
- Aseptisch hergestellt unter Verwendung kontrollierter, automatisierter Reinraumprozesse oder steril durch Bestrahlung
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Universalbehälter |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Tested in accordance with BS EN ISO 6717 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Durchmesser (metrisch) | 31mm |
| Vedi altri risultati |
† Nur für Forschungszwecke
*Der Begriff auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Sterilin Behälter, die unter Verwendung von Wasser und Farbstoff den Kriterien für die Dichtigkeitstests gemäß BS EN 14254 entsprechen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten kann dieser Test zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Sterilin Behälter unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Sterilin Behälter sind mit den passenden Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.