Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten
Artikelnummer. 11708958
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 bis 3.0 ml
2.5 bis 4.5 ml
Material:
Acryl optischer Qualität (PMMA)
Polystyrol (PS)
Beschreibung:
Makroküvette
Semi-Mikroküvette
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Beschreibung unitSize
11708958 2.5 bis 4.5 ml Acryl optischer Qualität (PMMA) Makroküvette -
12741548 2.5 bis 4.5 ml Polystyrol (PS) Makroküvette 500 Stück
12751548 1.5 bis 3.0 ml Polystyrol (PS) Semi-Mikroküvette 500 Stück
12447602 1.5 bis 3.0 ml Acryl optischer Qualität (PMMA) Semi-Mikroküvette 500 Stück
4 options
Artikelnummer. 11708958
Marke: Thermo Scientific™ 222M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
  • Auswahl von Material: Polystyrol optischer Qualität für die Verwendung bei sichtbaren Wellenlängen (340 bis 900 nm) oder Acryl optischer Qualität (PMMA) für die Verwendung bei ultravioletten Wellenlängen (300 bis 900 nm)
  • Jede Packung enthält Küvetten aus derselben Formkavität, um die geringstmögliche dimensionale Variation sicherzustellen
  • Standardabsorptionsvariation zwischen Küvetten ist besser als ±0.005 Extinktionseinheiten
  • Zwei Größen erhältlich: Semi-Mikro-Küvette und Makro-Küvette
  • Standardweglänge von 10 mm
  • Mattierte Seiten der Küvette bieten einen idealen Markierungs- und Anfassbereich
  • Fenster in Aussparungen senken die Gefahr von Kratzern während der Verwendung
  • Für eine einfache Handhabung zeigt ein Pfeil die Richtung der Lichtübertragung an
  • Für optimalen Schutz in Schaumschalen aus geschäumtem Polystyrol (EPS) verpackt, um ein unzerkratztes Produkt zum Zeitpunkt der Verwendung zu gewährleisten
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Typ Makroküvette
Beschreibung Makroküvette
Kapazität (metrisch) 2.5 bis 4.5 ml
Material Acryl optischer Qualität (PMMA)
Menge 100/Packung, 500/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 300 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 32,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer und Photometer
Breite (metrisch) 10 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Hinweis: Küvetten dürfen nicht für die Langzeitlagerung von Proben verwendet werden. Da das Gerät bei Verwendung von Salzsäure durch Säuredämpfe beschädigt werden kann, wird empfohlen, Abdichtungsfilm auf der Küvette zu verwenden.