Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ gestopfte Glaspipetten, einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Artikelnummer. 11936988
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Menge:
1/Packung, 600/Karton
1/Packung, 720/Karton
1/Packung, 800/Karton
Packungsgröße:
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
11936988 1 ml 1/Packung, 800/Karton 800 Stück
10489262 1 ml 1/Packung, 800/Karton 800 Stück
10766831 2 ml 1/Packung, 720/Karton 720 Stück
11946988 2 ml 1/Packung, 720/Karton 180 Stück
11956988 5 ml 1/Packung, 720/Karton 720 Stück
11966988 10 ml 1/Packung, 600/Karton 600 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11936988 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 70771N
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Anwendungen mit der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen durch.
Profitieren Sie bei Ihren Anwendungen von der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen, die einzeln in Papier zum Aufreißen verpackt sind. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Kalibriert auf Zugabe bis zum letzten Tropfen, durch Ausblasen ausgetrieben
  • Leicht auslesbare Graduierungen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Glaspipetten mit Stopfen; 1 ml; einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Material Glas
Sterilität Steril
Skala Ja
Negative Graduierungen -2,0 ml
Menge 1/Packung, 800/Karton
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 290 mm