Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Kunststoff
Artikelnummer. 11379233
Change view
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Kapazität (metrisch):
4 mL
12 ml
Anzahl pro Packung:
25
Anzahl pro Karton:
500
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton unitSize
11379233 Polypropylen 12 ml 25 500 500 Stück
11319233 Polystyrol 4 mL 25 500 500 Stück
11339233 Polypropylen 4 mL 25 500 500 Stück
11359233 Polystyrol 12 ml 25 500 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11379233 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 100CTP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Vergrößern Sie mit diesen Kunststoff-Kulturröhrchen Ihre Vielseitigkeit bei Kulturanwendungen. Mit einem Beschriftungsfeld und einer Verschlusskappe mit zwei Positionen sind die Röhrchen ideal für Suspensionszellkulturen geeignet.
  • Verschlusskappe mit zwei Positionen: kann für den Gasaustausch offengelassen oder für sicheres Abdichten geschlossen werden
  • Große weiße Beschriftungsfläche zur einfachen Kennzeichnung
  • Aufgedruckte Graduierungen
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Culture Tube
Verschlusstyp Dual-position Cap
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 25
Anzahl pro Karton 500
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 12 ml
Graduierungen Printed