Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kunststoffröhrchen mit Rundboden
Beschreibung
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runde Kunststoffröhrchen aus nichtrecyceltem Polystyrol werden nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Geeignet für Proben von 0,6 bis 11 ml
- Wird nichtsteril geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kunststoffröhrchen mit Rundboden |
| Material | Polystyrol |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Verpackungsmenge | 1000 |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchgröße | 1,0 mL |