Learn More
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Dual-position Cap |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Skala | Yes |
| Menge | 500/Cs. |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Mehr anzeigen |