Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12724527
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
230 ml
350 mL
350 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Anzahl pro Karton:
100
200
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 12724527
Marke: Thermo Scientific™ 28308
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Sterilin™ Gefäße aus Polystyrol mit Schraubverschluss eignen sich zur Aufbewahrung von flüssigen und festen Lebensmitteln oder histologischen Proben. Die Einweggläser mit breiter Öffnung sind vielseitig einsetzbar.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Gefäße aus Polystyrol mit Schraubverschluss eignen sich zur Aufbewahrung von flüssigen und festen Lebensmitteln oder histologischen Proben. Diese Mehrzweck-Einweggefäße verfügen über einen weiten Hals, der die einfache Lagerung großer Proben ermöglicht.
Die Gläser werden unetikettiert geliefert und sind sowohl steril (durch Gammabestrahlung) als auch unsteril erhältlich.
  • Geeignet für die direkte Übertragung von Präparaten vom Patienten zum Glas
  • Wattierte Kappe aus Kunststoff für leckagefreien Betrieb
  • CE-Zeichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar
Enthält Screw Cap
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 200
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 2.9 kg
Form Rund
Höhe (metrisch) 48 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 61 cm (1,9 in.)
Verschlussmaterial Harnstoff
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Verschlusstyp Schraubkappe