Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
230 ml
350 mL
350 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Anzahl pro Karton:
100
200
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Gefäße aus Polystyrol mit Schraubverschluss eignen sich zur Aufbewahrung von flüssigen und festen Lebensmitteln oder histologischen Proben. Diese Mehrzweck-Einweggefäße verfügen über einen weiten Hals, der die einfache Lagerung großer Proben ermöglicht.
Die Gläser werden unetikettiert geliefert und sind sowohl steril (durch Gammabestrahlung) als auch unsteril erhältlich.
- Geeignet für die direkte Übertragung von Präparaten vom Patienten zum Glas
- Wattierte Kappe aus Kunststoff für leckagefreien Betrieb
- CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 350 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.1 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar |
| Enthält | Screw Cap |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewicht (metrisch) | 6.2 kg |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Mehr anzeigen |