Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Unit Size:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Description
Ein Rundboden-Röhrchen ohne Beschriftungsfläche. Die Röhrchen sind hergestellt aus Borosilikatglas und ohne Deckel erhältlich.
Verschlüsse siehe Bestellnr. 99999.
Specifications
Specifications
| Ausführungsart | Gewindehals |
| Kapazität (metrisch) | 24 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Großpackung |
| Gewindegröße | 18-415 |
| Sterilität | Unsteril |
| Show More |