Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
Marke: Corning™ 99449-20X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.70058kg
Beschreibung
- Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
- Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
- Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
- Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
- Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
Spezifikation
Gewindehals | |
150 mm | |
Ja | |
Keine | |
Nein | |
Unsteril | |
Nein | |
Kulturröhrchen |
30 ml | |
Borosilikatglas | |
Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind | |
Großpackung | |
18-415 | |
Autoklavierbar | |
20 mm |