Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13023083 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
13023083 19 ml 150 mm 250 Stück
11992298 15 ml 125 mm 250 Stück
10406843 15 ml 125 mm 1000 Stück
13013083 15 ml 125 mm 250 Stück
11962298 7,5 ml 100 mm 250 Stück
13093073 7,5 ml 100 mm 250 Stück
10633004 7,5 ml 100 mm 1000 Stück
13003083 11.5 ml 100 mm 250 Stück
10170163 11.5 ml 100 mm 1000 Stück
11329263 24 ml 125 mm 500 Stück
10631854 24 ml 125 mm 500 Stück
10776503 30 ml 150 mm 500 Stück
11349263 30 ml 150 mm 250 Stück
11912308 19 ml 150 mm 250 Stück
10745763 19 ml 150 mm 1000 Stück
15 options
Artikelnummer. 13023083
Marke: Corning™ 9944916XX
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
  • Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
  • Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
  • Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
  • Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
  • Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Gewindehals
Kapazität (metrisch) 19 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Eingefasst Nein
Gewindegröße 15-415
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Ohne Kappe
Produkttyp Kulturröhrchen