Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonkautschukscheiben
Artikelnummer. 12812883
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Anzahl pro Karton:
100
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Anzahl pro Karton unitSize
12812883 3.2 mm 100 100 Stück
12812873 1.6 mm 100 100 Stück
12822873 1.6 mm 100 100 Stück
12822883 3.2 mm 100 100 Stück
12862873 1.6 mm 100 100 Stück
12882873 1.6 mm 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12812883 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TDSC0220032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Silikonkautschukscheiben senken die Gefahr von Undichtigkeiten bei Verschlüssen, Injektionsanschlüssen sowie bei anderen Anwendungen. Das durchscheinende Silikonmaterial gewährleistet hervorragende Leistung in einem großen Temperaturbereich.
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
  • Durchscheinend
  • Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
  • Autoklavierbar
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silicone Rubber
Anzahl pro Karton 100
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -50 bis +200 °C
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Produktlinie Sterilin
Form Rund
Produkttyp Silicone Rubber Disc
Durchmesser (metrisch) 22 mm