Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonkautschukscheiben
Description
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
- Durchscheinend
- Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
- Autoklavierbar
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Specifications
Specifications
| Material | Silicone Rubber |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Sterilität | Steril |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 bis +200 °C |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Produktlinie | Sterilin |
| Durchmesser (metrisch) | 56 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Silicone Rubber Disc |