Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 12812983
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7 mm
7,0 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8.2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
0.8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
1.6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Packungsgröße:
15 Meter
15 Stück
Artikelnummer. 12812983
Marke: Thermo Scientific™ TSR0100050P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch.
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
  • Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
  • Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
  • 15 m Länge
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Silikonschläuche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 0.5 mm
Farbe Durchscheinend
Flexibility Sehr Flexibel
Produkttyp Flexible Schläuche
Menge Each