Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 12833023| Produktkod. | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12833023 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 13180423 | 0.5 mm | 1 mm | 0,25 mm | 15 Stück |
| 15157172 | 0.5 mm | 1,5 mm | 0.5 mm | 15 Meter |
| 12802983 | 0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12892973 | 0,8 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 15 Meter |
| 12812983 | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm | 15 Meter |
| 12832983 | 1 mm | 5 mm | 2 mm | - |
| 12842983 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 15 Meter |
| 12852983 | 1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12862983 | 1.5 mm | 4.5 mm | 1.5 mm | 15 Meter |
| 12892983 | 2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm | - |
| 12802993 | 2,5 mm | 4,1 mm | 0,8 mm | 15 Meter |
| 12812993 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 13199215 | 3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm | 15 Meter |
| 12832993 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.8 mm | 15 Meter |
| 12852993 | 3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12842993 | 3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12862993 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12882993 | 4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12892993 | 4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm | 15 Meter |
| 12803003 | 4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12813003 | 4,7 mm | 7,95 mm | 1.6 mm | 15 Meter |
| 12823003 | 5 mm | 7 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12833003 | 5 mm | 8.2 mm | 1.6 mm | 15 Meter |
| 12853003 | 5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm | 15 Meter |
| 12863003 | 6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm | 15 Meter |
| 12873003 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | - |
| 12883003 | 6 mm | 14 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12893003 | 6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 13111454 | 6.3 mm | 11,3 mm | 2.5 mm | 15 Meter |
| 13190423 | 6.3 mm | 12.7 mm | 3.2 mm | 15 Meter |
| 12833013 | 7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 Meter |
| 12843013 | 8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12853013 | 8 mm | 12 mm | 2 mm | 15 Meter |
| 13100433 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12893013 | 8 mm | 18 mm | 5 mm | 15 Meter |
| 12803023 | 8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm | - |
| 12813023 | 9 mm | 14 mm | 2,5 mm | 15 Meter |
| 12823023 | 9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12843023 | 9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12853023 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 15 Meter |
| 12863023 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 15 Meter |
| 13131454 | 12,7 mm | 19,1 mm | 3.2 mm | 15 Meter |
| 12883023 | 16 mm | 22,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12893023 | 19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
Produktkod. 12833023
Brand: Thermo Scientific™ TSR0900400P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Beskrivning
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
- Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
- Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
- 15 m Länge
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Silikonschläuche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 4 mm |
| Farbe | Durchscheinend |
| Flexibility | Sehr Flexibel |
| Produkttyp | Flexible Schläuche |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.